Natriumsulfat, wasserfrei 99+%, kristallin zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
219260010
219260025
219260100
ACRO219260010EA
37.5
EUR
ACRO219260010
ACRO219260025
ACRO219260100
Natriumsulfat, wasserfrei 99+%, kristallin zur Analyse
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: >1700 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 884 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
pH | 5 to 8 (5 % at 20°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Loss on ignition | ≤0.5 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |