Natriumsulfat, wasserfrei 99+%, Pulver zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
218755000 218750025 218750100
ACRO218755000EA 26.9 EUR
ACRO218755000 ACRO218750025 ACRO218750100
Natriumsulfat, wasserfrei 99+%, Pulver zur Analyse
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molekulargewicht: 142.04 g/mol
Siedepunkt: >1700 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 884 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Loss on ignition ≤0.5 % (800°C)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %