Natriumsulfat, wasserfrei 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
196640010 196640025 196640250 196640050 196640251
ACRO196640010EA 27.8 EUR
ACRO196640010 ACRO196640025 ACRO196640250 ACRO196640050 ACRO196640251
Natriumsulfat, wasserfrei 99%, reinst
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molekulargewicht: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 884 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Water ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm