Lithiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
62613-1KG
62613-250G
SIAL62613-1KGEA
292
EUR
SIAL62613-1KG
SIAL62613-250G
Lithiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lithium sulphate
Formel:
Li₂O₄S Siedepunkt: 1377 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 859 °C Dichte: 2.22 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS-Nummer: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 12,05569 |