Lithiumsulfat, wasserfrei 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
218322500
218320010
218320051
218320000
ACRO218322500EA
101
EUR
ACRO218322500
ACRO218320010
ACRO218320051
218320000.
Lithiumsulfat, wasserfrei 99%, reinst
Lithium sulphate
Formel:
Li₂O₄S Siedepunkt: 1377 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 859 °C Dichte: 2.22 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS-Nummer: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 12,05569 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |