Natriumthiocyanat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium rhodanide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06627.2500
1.06627.9025
1.06627.2500EA
123
EUR
1.06627.2500
1.06627.9025
Natriumthiocyanat, Supelco®
Natriumthiocyanat
Formel:
NaSCN Molekulargewicht: 81.07 g/mol Schmelzpunkt: 287 Dichte: 1.735 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011123 CAS-Nummer: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Merck Index: 13,09401 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 310 °C |
Molar Mass | 81.07 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1000 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Sodium sulfocyanide |
Hill Formula | CNNaS |
Chemical Formula | NaSCN |