Natriumperoxodisulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06609.0500 1.06609.1000 1.06609.9025 1.06609.5000 1.06609.9012
1.06609.0500EA 41.2 EUR
1.06609.0500 1.06609.1000 1.06609.9025 1.06609.5000 1.06609.9012
Natriumperoxodisulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN-Nummer: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.003 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.05 %
Cr (Chromium) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese) ≤ 0.0001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Loss on drying (105 °C; 3 hours) ≤ 0.05 %