Natriumperoxodisulfat 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 77.3 EUR
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Natriumperoxodisulfat 98+%
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN-Nummer: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR