Natriummetabisulfit
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
8554.1
8554.2
8554.5
ROTH8554.1EA
26.7
EUR
ROTH8554.1
ROTH8554.2
ROTH8554.5
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Formel:
Na₂S₂O₅ Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS-Nummer: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH-Nummer: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |