Natriumthiosulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 89.6 EUR
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
Natriumthiosulfat, Supelco®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molekulargewicht: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844