Natriumthiosulfat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17629.0E
A17629.36
A17629.0EEA
119
EUR
A17629.0E
A17629.36
Natriumthiosulfat, wasserfrei 99%
Natriumthiosulfat
Purity: 99%
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00003499
Formel:
Na₂S₂O₃ Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 48 °C Dichte: 1,667 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8694 |