di-Natriumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
71642-1KG
71642-5KG
SIAL71642-1KGEA
92.5
EUR
SIAL71642-1KG
SIAL71642-5KG
di-Natriumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel:
Na₂HPO₄ Molekulargewicht: 141.96 g/mol Schmelzpunkt: 250 Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH-Nummer: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |