di-Natriumhydrogenphosphat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
567550-1 567550-500
567550-1EA 192 EUR
567550-1 567550-500
di-Natriumhydrogenphosphat, Millipore®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH-Nummer: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805