di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0404-1KGEA 223 EUR
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0% ACS
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH-Nummer: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,002%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,002%
Trocknungsverlust@105°C ≤ 0,2%
pH (5%, Wasser)@25°C 8,7 - 9,3
Purity ≥ 99%
Sulphate ≤ 0,005%