Natriumhexafluorophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B20898.06
B20898.14
B20898.22
B20898.06EA
44.5
EUR
B20898.06
B20898.14
B20898.22
Natriumhexafluorophosphat ≥98%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 21324-39-0
Molecular Formula: NaPF6
Formula Weight: 167.95
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
F₆NaP Schmelzpunkt: >200 °C Dichte: 2.37 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011122 CAS-Nummer: 21324-39-0 EINECS: 244-333-1 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II |