Natriumhydroxid ≥97%, Perlen 20-40 mesh, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
367176-12KG 367176-2.5KG
367176-12KGEA 201.32 EUR
367176-12KG 367176-2.5KG
Natriumhydroxid ≥97%, Perlen 20-40 mesh, Reagenzqualität
Sodium hydroxide
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 1.390 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 319 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1823
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form beads
Assay Min. 96.5 %
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 2.5 %
Granulation complying
Particle Size 20-40 mesh
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)