Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
1.06462.1000EA 27.66 EUR
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1823
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material