Reduzier-Oliven, gerade, BOLA
Lieferant: Bohlender
D572-02 D572-04 D572-06
BOHLD572-02EA 9.9 EUR
BOHLD572-02 BOHLD572-04 BOHLD572-06
Reduzier-Oliven, gerade, BOLA
Fittings und Verbinder
Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit zwei Oliven für elastische Schläuche mit unterschiedlichen Innendurchmessern.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
  • Vakuum: geeignet