di-Lithiumoxid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
41832.09 41832.18 41832.30
41832.09EA 76.1 EUR
41832.09 41832.18 41832.30
di-Lithiumoxid ≥99,5% (Metall-Basis)
di-Lithiumoxid
Purity: 99.5% CAS No.: 12057-24-8 Molecular Formula: Li2O Formula Weight: 29.88 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 2.013 Melting Point: 1427° Merck Reference: 14,5538 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00016183
Ceramics and special glass formulations, carbon dioxide absorbent
Formel: Li₂O
Schmelzpunkt: 1427 °C
Dichte: 2,013
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016183
CAS-Nummer: 12057-24-8
EINECS: 235-019-5
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5538