Zählkammern, Improved Neubauer
Lieferant: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 35.7 EUR
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Zählkammern, Improved Neubauer
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammern eignen sich bestens zur Leukozyten- und Erythrozytenzählung.
  • Doppelter Netzteilung
  • Zwei Zählnetze mit einer Teilung
Zertifizierungen: IVD-Richtlinie 98/79/EG.
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind zwei Deckgläser enthalten.