Zählkammern mit V-Nut, Improved Neubauer
Lieferant: MARIENFELD
0650010 0650030
MARI0650010EA 49.5 EUR
MARI0650010 MARI0650030
Zählkammern mit V-Nut, Improved Neubauer
Objektträger Zählkammern
V-Nut erleichtert das Befüllen des Kapillarspaltes zwischen Kammerboden und Hämacytometer-Deckglas
Vermindertes Überlaufrisiko.
Zertifizierungen: IVD 98/79/EC