Wasser für die Molekularbiologie, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hydrogen oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
95284-100ML 95284-1L 95284-6X100ML
SIAL95284-100MLEA 44.6 EUR
SIAL95284-100ML SIAL95284-1L SIAL95284-6X100ML
Wasser für die Molekularbiologie, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Wasser
Formel: H₂O
Molekulargewicht: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098