Wasser
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Hydrogen oxide
T143.1 T143.2 T143.3 T143.4 T143.5
ROTHT143.1EA 31.5 EUR
ROTHT143.1 ROTHT143.2 ROTHT143.3 ROTHT143.4 ROTHT143.5
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Molekulargewicht: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098