Wasser
Lieferant: Roth Carl
A511.2 A511.1 A511.3
ROTHA511.2EA 46.3 EUR
ROTHA511.2 ROTHA511.1 ROTHA511.3
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098