Wasser
Lieferant: Roth Carl
3175.1 3175.2
ROTH3175.1EA 22.6 EUR
ROTH3175.1 ROTH3175.2
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098