Wasser, UltraPure für die Molekularbiologie, steril gefiltert
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Synonyme:
Hydrogen oxide
MB-010-1000
MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA
192
EUR
ROCKMB-010-1000
ROCKMB-010-0100
Wasser, UltraPure für die Molekularbiologie, steril gefiltert
Wasser
Formel:
H₂O Molekulargewicht: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...