Reaktionsgefäßdeckel (S), BOLA
Lieferant: Bohlender
D748-16 D748-60 D748-40
BOHLD748-16EA 249 EUR
BOHLD748-16 BOHLD748-60 BOHLD748-40
Reaktionsgefäßdeckel (S), BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Schraubkappe blau aus PP, blau und PTFE-Körper.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Für Arbeitstemperaturen bis max. +250 °C (PP-Schraubverschluss max. +140 °C)
  • FDC-konform
Schraubverschluss mit GLS 80®-Gewinde, Korpus mit Mittelschliff und seitlichen GL-Gewinde- oder Schliffhälsen. Anwendungen: Zum Entnehmen oder Einfüllen aggressiver oder reiner Flüssigkeiten. Einführen von Schläuchen, Rohren und Sonden in Gefäße. Einsatz eines Rührerlagers im Mittelhals zur zentrischen Positionierung einer Rührwelle.
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Bestellen