Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
Lieferant: VWR Chemicals
23597.405EA 31.7 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm