Wasser, deionisiert
Lieferant: Hach
27242 27256
HACH27242EA 14.8 EUR
HACH27242 HACH27256
Wasser, deionisiert
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098