Wasser für die Biotechnologie nukleasefrei, gefiltert mit 0,2 µm-Filter
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Hydrogen oxide
Filtriert über 0,2 µm-Filter
E476-500MLEA 55.6 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Wasser für die Biotechnologie nukleasefrei, gefiltert mit 0,2 µm-Filter
Wasser
Hergestellt mit Hilfe von Diethylpyrocarbonat (DEPC) um die Entfernung von Nuklease-Verunreinigungen sicher zu stellen. Steril. Für Nukleinsäureapplikationen.
Formel: H₂O
Molekulargewicht: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterility PASS