Wasser, reinst, deionisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Hydrogen oxide
345470050 345470250
ACRO345470050EA 62.4 EUR
ACRO345470050 ACRO345470250
Wasser, reinst, deionisiert
Wasser
Formel: H₂O
Molekulargewicht: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm