Wasser für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
327390010 327390050
ACRO327390010EA 89.1 EUR
ACRO327390010 ACRO327390050
Wasser für die Molekularbiologie
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Additional info TOC: < 50 ppb
Color scale ≤5 APHA
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppb