Wasser, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
326650010 326650025
ACRO326650010EA 33 EUR
ACRO326650010 ACRO326650025
Wasser, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %