Wasser, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
268300010
268300025
ACRO268300010EA
35.8
EUR
ACRO268300010
ACRO268300025
Wasser, Gradienten-Qualität für die HPLC
Wasser
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Residue after ignition | ≤0.0003 % |
Gradient analysis | : |
Absorbance largest eluted peak | ≤0.002 A.U. |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |