Lithiumnitrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05653.0100
1.05653.0500
1.05653.0100EA
396
EUR
1.05653.0100
1.05653.0500
Lithiumnitrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ Molekulargewicht: 68.95 g/mol Schmelzpunkt: 255 Dichte: 2.38 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS-Nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN-Nummer: 2722 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,05558 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 522 g/l (20 °C) |
Melting Point | 255 °C |
Molar Mass | 68.94 g/mol |
Bulk Density | 910 kg/m3 |
Density | 2.36 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |