Kaliumnitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
1.05063.0500EA 44.3 EUR
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
Kaliumnitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN-Nummer: 1486
ADR: 5.1,III
REACH-Nummer: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer