Kaliumnitrat E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, reinst, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Achtung
|
Synonyme:
Nitrate of Potash
1.05061.5000
1.05061.9025
1.05061.1000
1.05061.9050
1.05061.5000EA
1660
EUR
1.05061.5000
1.05061.9025
1.05061.1000
1.05061.9050
Kaliumnitrat E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, reinst, SAFC®
Kaliumnitrat
Formel:
KNO₃ Molekulargewicht: 101.1 g/mol Schmelzpunkt: 334 Dichte: 2.109 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS-Nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN-Nummer: 1486 ADR: 5.1 III REACH-Nummer: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |