Natriumnitrit
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Diazotizing salts
8604.1 8604.2 8604.5
ROTH8604.1EA 0 EUR
ROTH8604.1 ROTH8604.2 ROTH8604.5
Natriumnitrit
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 284 °C
Dichte: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN-Nummer: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721