Natriumnitrit ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diazotizing salts
27959.298EA
75.5
EUR
27959.298
27959.367
27959.460
Natriumnitrit ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium nitrite
Formel:
NaNO₂ Molekulargewicht: 69 g/mol Siedepunkt: 320 Schmelzpunkt: 284 Dichte: 2.168 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS-Nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN-Nummer: 1500 ADR: 5.1 (6.1) III Merck Index: 13,08721 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |