Natriumnitrit ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
A18668.0IEA 162 EUR
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
Natriumnitrit ≥98%
Sodium nitrite
Purity: 98% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NNaO2 Formula Weight: 69.00 Odour: Odourless Melting Point: 271° dec. UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Formel: NaNO₂
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,17
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN-Nummer: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8648