Natriumnitrit 97+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diazotizing salts
424350020 424350050 424355000
ACRO424350020EA 179 EUR
ACRO424350020 ACRO424350050 ACRO424355000
Natriumnitrit 97+% ACS
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molekulargewicht: 69 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 271 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN-Nummer: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %