Kaliumnitrit ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13289.22 L13289.36
L13289.22EA 28.8 EUR
L13289.22 L13289.36
Kaliumnitrit ≥97%
Potassium nitrite
Purity: 97% CAS No.: 7758-09-0 Molecular Formula: KNO2 Formula Weight: 85.11 Odour: Odourless pH: 7.0-10.0 Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,7649 UN No.: 1488 MDL No.: MFCD00011408
Formel: KNO₂
Schmelzpunkt: 350 °C (dec.)
Dichte: 1.915
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011408
CAS-Nummer: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN-Nummer: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7649