Lithiumamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213217-5G 213217-100G 213217-500G
SIAL213217-5GEA 44.9 EUR
SIAL213217-5G SIAL213217-100G SIAL213217-500G
Lithiumamid, Sigma-Aldrich®
Lithium amide
Formel: H₂LiN
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 373 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011093
CAS-Nummer: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN-Nummer: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,05544