Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium triazide
71289-250G 71289-50G 71289-5G
SIAL71289-250GEA 201 EUR
SIAL71289-250G SIAL71289-50G SIAL71289-5G
Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molekulargewicht: 65.01 g/mol
Schmelzpunkt: 275
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN-Nummer: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653