Natriummolybdat(VI) Mo 46,2%, wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
CAS No.: 7631-95-0
Molecular Formula: MoNa2O4
Formula Weight: 205.92
Physical Form: Powder
Density: 3.72
Refractive Index: 1.714
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 687°
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00003486
Formel:
MoNa₂O₄ Schmelzpunkt: 687 °C Dichte: 3,72 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003486 CAS-Nummer: 7631-95-0 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 14,8645 |