Kaliumpermanganat, kristallin, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
1.05080.1000EA 107 EUR
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
Kaliumpermanganat, kristallin, EMPLURA®, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: > 240 °C (Zers.)
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN-Nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) 99,0 - 100,5%
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Water insoluble matter ≤ 0,2 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,03 %