Kaliumpermanganat 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
13206-1KGEA 110.46 EUR
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
Kaliumpermanganat 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN-Nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying