Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
0237.0250EA 56 EUR
0237.0250 0237.1000
Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN-Nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %