Natriumperiodat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Sodium metaperiodate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
1.06597.0050EA 105 EUR
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
Natriumperiodat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Molekulargewicht: 213.89 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 175
Dichte: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,08714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 91 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C decomposes
Molar Mass 213.89 g/mol
Bulk Density 2000 - 2400 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Density 3.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR