Kaliumiodid
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Dipotassium diiodide, Kali iodide
6750.1 6750.2
ROTH6750.1EA 0 EUR
ROTH6750.1 ROTH6750.2
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 686 °C
Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727